Orders LinkContactUsLinkComponent
Tripods
Tripods
02, With detachable legs, 120×210 mm
Katalogové číslo 451-9106
Dodavatel:   RSG
Tripods
Katalogové číslo 451-9106
Dodavatel:  RSG
Tripods
Tripods
02, With detachable legs, 120×210 mm
Price
1 240,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Separable tripods made from stainless steel.
Specifikace
  • Vnitř. Ø×V:
    120×210 mm
  • Popis:
    With detachable legs
  • Sekvence:
    02
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    Tripod extensions, set of three, total height up to 370 mm
    RSGA497.370
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 3 KS - 2 230,00 Kč