Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
Curved, with guide pin, 145 mm
Katalogové číslo 232-2166
Dodavatel:   RSG
Forceps with guide pin
Katalogové číslo 232-2166
Dodavatel:  RSG
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
Curved, with guide pin, 145 mm
Přejít na:
Price
383,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel, anti-magnetic. Particularly suitable for staining applications.
  • With curved, extra fine tips
  • Corrosion resistant
Specifikace
  • Type:
    Curved, with guide pin
  • Délka:
    145 mm