Orders LinkContactUsLinkComponent
Support rings
Heavy support ring, with rod (8 mm), 130 mm
Katalogové číslo 241-0319
Dodavatel:   RSG
Support rings
Katalogové číslo 241-0319
Dodavatel:  RSG
Support rings
Support rings
Heavy support ring, with rod (8 mm), 130 mm
Přejít na:
Price
1 010,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
  • 8 mm rod
  • Available with rubber covered rings
Specifikace
  • Ø vnitř.:
    130 mm
  • Popis:
    Heavy support ring, with rod (8 mm)