Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting needles
03, Straight, 50 mm
Katalogové číslo 631-7152
Dodavatel:   RSG
Dissecting needles
Katalogové číslo 631-7152
Dodavatel:  RSG
Dissecting needles
Dissecting needles
03, Straight, 50 mm
Přejít na:
Price
325,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Tvar:
    Straight
  • Délka:
    50 mm
  • Sekvence:
    03