Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas
Spoon spatulas
150 mm
Katalogové číslo 231-0436
Dodavatel:   RSG
Spoon spatulas
Katalogové číslo 231-0436
Dodavatel:  RSG
Spoon spatulas
Spoon spatulas
150 mm
Přejít na:
Price
1 940,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. Multipurpose spoon spatula for a wide range of uses.
  • With round handle
  • Very good thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean
Documents
Specifikace
  • Délka:
    150 mm