Orders LinkContactUsLinkComponent
Scissors, multipurpose
Scissors, multipurpose
Laboratory, fine, 90 mm
Katalogové číslo 233-1285
Dodavatel:   RSG
Scissors, multipurpose
Katalogové číslo 233-1285
Dodavatel:  RSG
Scissors, multipurpose
Scissors, multipurpose
Laboratory, fine, 90 mm
Přejít na:
Price
851,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel, with black plastic handles.
  • Corrosion resistant
  • Available in fine or normal design, with large handles
  • Easy action
Specifikace
  • Type:
    Laboratory, fine
  • Délka:
    90 mm