Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopy scissors
Microscopy scissors
Straight, sharp/sharp, 90 mm
Katalogové číslo 233-1551
Dodavatel:   RSG
Microscopy scissors
Katalogové číslo 233-1551
Dodavatel:  RSG
Microscopy scissors
Microscopy scissors
Straight, sharp/sharp, 90 mm
Přejít na:
Price
637,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Warm forged
  • Corrosion resistant
Specifikace
  • Type:
    Straight, sharp/sharp
  • Délka:
    90 mm