Forceps, ceramic
Blunt, straight, smooth tips, Bílá, 125 mm
Katalogové číslo RSGA010.050
Dodavatel: RSG
Přejít na:
Product Details & Documents
These ceramic forceps are available with blunt tips (1 mm width) or with pointed tips.
Specifikace
- Type:Blunt, straight, smooth tips
- Barva:Bílá
- Délka:125 mm