Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
5190, Plastová láhev, 5 L
Katalogové číslo 90240.5000
Zdraví
Toxický
Korozi způsobující
Dodavatel:   VWR Chemicals
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
Katalogové číslo 90240.5000
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  50-00-0
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
Formaldehyde 35% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
5190, Plastová láhev, 5 L
Přejít na:
Číslo CAS:  50-00-0
Price
2 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 L
Product Details & Documents
Warning : Store this product at ambient temperature (above 15°C), because it may polymerise at temperatures below 9°C. Presence of polymers does not affect product properties. Precipitate can be removed by filtration.
Synonyma:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • Číslo CAS:50-00-0
  • Vzorec:CH₂O
  • MDL číslo:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03
  • Hustota:1,088 g/cm³ (20 °C)
  • Bod vzplanutí:66 °C (ot. pohárek)
  • ADR:8,III
  •  :Stabilised with methanol 10-15 %
  •  :Density: 0,8153 g/cm³ (-20 °C)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:200-001-8
  • UN:2209
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Assay:
    Min. 34.5 %
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    5 L
  • Sekvence:
    5190
Specifikace