Accessories
12, UV flow cell, 10 mm, with optical fiber
Katalogové číslo 18-1111-11
Dodavatel:   Cytiva
Accessories
Katalogové číslo 18-1111-11
Dodavatel:  Cytiva
Accessories
Accessories
12, UV flow cell, 10 mm, with optical fiber
Přejít na:
Price
67 530,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    UV flow cell, 10 mm, with optical fiber
  • Sekvence:
    12