Blind small flanges
08, Blanking flange, DN 25, Nerezová ocel
Katalogové číslo 185-2113
Dodavatel: VACUUBRAND
Přejít na:
Product Details & Documents
Blind small flanges KF made of aluminium or stainless steel.
Used for vacuum system.
Specifikace
- Popis:Blanking flange, DN 25
- Materiál:Nerezová ocel
- Sekvence:08