Blind small flanges
07, Blanking flange, DN 16, Nerezová ocel
Katalogové číslo 185-2112
Dodavatel: VACUUBRAND
Přejít na:
Product Details & Documents
Blind small flanges KF made of aluminium or stainless steel.
Used for vacuum system.
Documents
MB_Blindflansche_KF
Technický výkres
Specifikace
- Popis:Blanking flange, DN 16
- Materiál:Nerezová ocel
- Sekvence:07