Blind small flanges
01, Blanking flange, DN 10, Hliník
Katalogové číslo 185-2101
Dodavatel: VACUUBRAND
Přejít na:
Product Details & Documents
Blind small flanges KF made of aluminium or stainless steel.
Used for vacuum system.
Documents
MB_Blindflansche_KF
Technical Drawing
Specifikace
- Popis:Blanking flange, DN 10
- Materiál:Hliník
- Sekvence:01