Orders LinkContactUsLinkComponent
Face shields
Face shields
Anti-UV (UV 380), Celulóza/Acetát, 195×412 mm
Katalogové číslo 111-0221
Dodavatel:   UVEX
Face shields
Katalogové číslo 111-0221
Dodavatel:  UVEX
Face shields
Face shields
Anti-UV (UV 380), Celulóza/Acetát, 195×412 mm
Price
692,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Lightweight face shields made from durable plastic with headrest and a 1 mm thick acetate screen.
  • Integrated forehead protection
  • Twist ratchet enables simple and reliable adjustment to fit most sizes of head
  • Flip-up mechanism allows the visor to be set in any position
  • Easy lens replacement
EN 166
 : EN 166, EN 170
Specifikace
  • Type:
    Anti-UV (UV 380)
  • D׊:
    195×412 mm
  • Materiál:
    Celulóza/Acetát
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • Replacement visor lens
    Replacement visor lens
    111-2543
    Celulóza/Acetát
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 229,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • Replacement visor lens, anti-fog
    Replacement visor lens, anti-fog
    111-8229
    Celulóza/Acetát
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 515,00 Kč