Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting needles
Dissecting needles
Lancet, 140 mm
Katalogové číslo USBE5490
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Dissecting needles
Katalogové číslo USBE5490
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Dissecting needles
Dissecting needles
Lancet, 140 mm
Přejít na:
Price
70,50 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel needles with plastic handles.
Weight: 4 - 5 g
Specifikace
  • Tvar:
    Lancet
  • Délka:
    140 mm