Dissecting needles
Straight, 140 mm
Katalogové číslo USBE5470
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel needles with plastic handles.
Weight: 4 - 5 g
Specifikace
- Tvar:Straight
- Délka:140 mm