Orders LinkContactUsLinkComponent
Tripod stands
Tripod stands
07, 100×180 mm
Katalogové číslo 451-0092
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Tripod stands
Katalogové číslo 451-0092
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Tripod stands
Tripod stands
07, 100×180 mm
Přejít na:
Price
390,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Tripod stands made of stainless steel or zinc plated steel.
Please note: Zinc plating of tripod stands serves as temporary corrosion protection. May peel off after direct contact with open burner flame.
Specifikace
  • Vnitř. Ø×V:
    100×180 mm
  • Sekvence:
    07