Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
2500 ml, 410 mm
Katalogové číslo USBE3727
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Scoops
Katalogové číslo USBE3727
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Scoops
Scoops
2500 ml, 410 mm
Přejít na:
Price
1 140,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Aluminium, smooth. For collecting or measuring powders, granulates or pastes.
  • Good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Light, robust and easy to use
Specifikace
  • Kapacita:
    2500 ml
  • Délka:
    410 mm