Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
60 ml, 155 mm
Katalogové číslo 231-0323
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Scoops
Katalogové číslo 231-0323
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Scoops
Scoops
60 ml, 155 mm
Přejít na:
Price
104,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Aluminium, smooth. For collecting or measuring powders, granulates or pastes.
  • Good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Light, robust and easy to use
Specifikace
  • Kapacita:
    60 ml
  • Délka:
    155 mm