Orders LinkContactUsLinkComponent
Blunt forceps
Blunt forceps
Tweezers, 145 mm
Katalogové číslo 232-0105
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Blunt forceps
Katalogové číslo 232-0105
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Blunt forceps
Blunt forceps
Tweezers, 145 mm
Přejít na:
Price
165,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Curved
  • Blunt pointed ends
Specifikace
  • Popis:
    Tweezers
  • Délka:
    145 mm