0
0,00 Kč
Zadání objednávky
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Váš účet
Košík
Czech Republic
Order Entry
Order Status
Váš účet
Košík
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Domů
Pinzety
Blunt forceps
Blunt forceps
Tisk
Blunt forceps
Tweezers, 115 mm
Katalogové číslo 232-0103
Dodavatel:
USBECK Laborgeräte
Blunt forceps
Katalogové číslo 232-0103
Dodavatel:
USBECK Laborgeräte
Rozbalit obrázek
Return to Top
Blunt forceps
Tweezers, 115 mm
Specifikace
Přidat do košíku
Přejít na:
Specifikace
Price
129,00 Kč
Přihlásit se
pro dostupnost
Měrná jednotka
1 * 1 KS
-
+
Přidat do košíku
Dostupných variant produktové řady
Return Policy
Product Details & Documents
Stainless steel.
Curved
Blunt pointed ends
Specifikace
Popis:
Tweezers
Délka:
115 mm
Tweezers
#: 232-0087
Dodavatel: USBECK Laborgeräte