Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps
Forceps
Straight, blunt, 145 mm
Katalogové číslo 232-0082
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Forceps
Katalogové číslo 232-0082
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Forceps
Forceps
Straight, blunt, 145 mm
Přejít na:
Price
104,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Nickel-plated steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, blunt
  • Délka:
    145 mm