Orders LinkContactUsLinkComponent
Bosshead
Bosshead
Hinged screws, 13 mm, Slitina hliníku, práškované
Catalog # 241-7231
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Bosshead
Catalog # 241-7231
Bosshead
Bosshead
Hinged screws, 13 mm, Slitina hliníku, práškované
Price
549,00 Kč
Log in for availability
1 * 1 KS
Product Details & Documents
For rods up to 13 mm. Adjustable, nickel plated brass screws.
Specifications
  • Upínací šířka:
    13 mm
  • Popis:
    Hinged screws
  • Materiál:
    Slitina hliníku, práškované