Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand rods
Stand rods
04, 12 mm, 600 mm
Katalogové číslo 241-7131
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Stand rods
Katalogové číslo 241-7131
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Stand rods
Stand rods
04, 12 mm, 600 mm
Přejít na:
Price
438,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Robust, very stable
  • Excellent chemical resistance
Specifikace
  • Ø:
    12 mm
  • Délka:
    600 mm
  • Sekvence:
    04