Orders LinkContactUsLinkComponent
Tripod stands
Tripod stands
Retort stand base, tripod, 1,35 kg, 150 mm
Katalogové číslo 241-0246
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Tripod stands
Katalogové číslo 241-0246
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Tripod stands
Tripod stands
Retort stand base, tripod, 1,35 kg, 150 mm
Přejít na:
Price
938,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Steel, powder coated.
  • With M10 threaded hole
  • No support rod
  • Non-slip, rubber feet ensure firm footing
Specifikace
  • Popis:
    Retort stand base, tripod
  • Délka tyče:
    150 mm
  • Hmotnost:
    1,35 kg