Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
Stand bases
03, 250×160 mm, 2,5 kg
Katalogové číslo 241-7175
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Stand bases
Katalogové číslo 241-7175
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Stand bases
Stand bases
03, 250×160 mm, 2,5 kg
Přejít na:
Price
2 610,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel. Firm, non slip stand for a wide variety of uses. With an M10 threaded hole on face side and adjustable feet for uneven surfaces.
  • Rubber feet for a firm footing
  • Smooth surfaces for easy, fast cleaning
  • Robust
DIN 12892/55
Certifications: DIN 12892/55
Documents
Specifikace
  • D׊:
    250×160 mm
  • Sekvence:
    03
  • Hmotnost:
    2,5 kg