Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
Stand bases
01, 210×130 mm, 1,7 kg
Katalogové číslo 241-0366
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Stand bases
Katalogové číslo 241-0366
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Stand bases
Stand bases
01, 210×130 mm, 1,7 kg
Přejít na:
Price
2 130,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel. Firm, non slip stand for a wide variety of uses. With an M10 threaded hole on face side and adjustable feet for uneven surfaces.
  • Rubber feet for a firm footing
  • Smooth surfaces for easy, fast cleaning
  • Robust
DIN 12892/55
Certifications: DIN 12892/55
Documents
Specifikace
  • D׊:
    210×130 mm
  • Sekvence:
    01
  • Hmotnost:
    1,7 kg