Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand rods
Stand rods
04, 12 mm, Steel rod, 880 g, 1000 mm, M 10
Katalogové číslo USBE2004/2104
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Stand rods
Katalogové číslo USBE2004/2104
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Stand rods
04, 12 mm, Steel rod, 880 g, 1000 mm, M 10
Přejít na:
Price
1 400,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Steel, zinc plated.
  • Threaded (M 10)
  • Diameter: 12 mm
Specifikace
  • Ø:
    12 mm
  • Závit:
    M 10
  • Popis:
    Steel rod, 880 g
  • Délka:
    1000 mm
  • Sekvence:
    04