Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand plates
Stand plates
300×150 mm, 2,8 kg
Katalogové číslo 241-7112
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Stand plates
Katalogové číslo 241-7112
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Stand plates
Stand plates
300×150 mm, 2,8 kg
Přejít na:
Price
1 020,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Steel, powder coated. Firm, non slip stand. For a wide variety of uses. With M10 threaded hole on face side.
  • Rubber feet for a firm footing
  • Easy to clean
  • Robust
Specifikace
  • D׊:
    300×150 mm
  • Hmotnost:
    2,8 kg