Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand rods
03, 12 mm, Steel rod, 650 g, 750 mm, M 10
  USBE2003/2103
Stand rods
  USBE2003/2103
Stand rods
03, 12 mm, Steel rod, 650 g, 750 mm, M 10
1 060,00 Kč
1 * 1 KS
Steel, zinc plated.
  • Threaded (M 10)
  • Diameter: 12 mm
  • Ø:
    12 mm
  • Závit:
    M 10
  • Popis:
    Steel rod, 650 g
  • Délka:
    750 mm
  • Sekvence:
    03