Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand plates
Stand plates
180×100 mm, 1,1 kg
Katalogové číslo 241-7110
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Stand plates
Katalogové číslo 241-7110
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Stand plates
Stand plates
180×100 mm, 1,1 kg
Přejít na:
Price
519,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Steel, powder coated. Firm, non slip stand. For a wide variety of uses. With M10 threaded hole on face side.
  • Rubber feet for a firm footing
  • Easy to clean
  • Robust
Specifikace
  • D׊:
    180×100 mm
  • Hmotnost:
    1,1 kg