Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro burners with needle valve
Micro burner with needle valve, Propane gas, 11 mm, 1450 °C
Katalogové číslo 451-0085
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Micro burners with needle valve
Katalogové číslo 451-0085
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Micro burners with needle valve
Micro burners with needle valve
Micro burner with needle valve, Propane gas, 11 mm, 1450 °C
Přejít na:
Price
1 150,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Micro burner with air regulation and needle valve.
 : DIN 30665
Specifikace
  • Max. tepl.:
    1450 °C
  • Popis:
    Micro burner with needle valve
  • Ø hlavy:
    11 mm
  • Určeno pro:
    Propane gas