Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels for slides
Labels for slides
003, Slide labels on sheets, Papír, Černá na bílé, 22×22 mm
Katalogové číslo 630-1837
Labels for slides
Katalogové číslo 630-1837
Labels for slides
Labels for slides
003, Slide labels on sheets, Papír, Černá na bílé, 22×22 mm
Přejít na:
Price
875,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
These thin labels are suitable for use with microscopy slides.
  • Permanent adhesive
  • No curling or detaching
Some models can be customised: Imprint can be on the top or bottom of the label
Specifikace
  • Barva:
    Černá na bílé
  • Popis:
    Slide labels on sheets
  • Rozměry:
    22×22 mm
  • Materiál:
    Papír
  • Sekvence:
    003