Orders LinkContactUsLinkComponent
Label dots
Label dots
07, Fluorescent label dots, Papír, Zelená, 19 mm
Katalogové číslo 817-0379
Label dots
Katalogové číslo 817-0379
Label dots
Label dots
07, Fluorescent label dots, Papír, Zelená, 19 mm
Přejít na:
Price
856,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Self adhesive, smudge proof labels. Suitable for labelling samples and documents. Bright colours. Accepts a variety of inks.
  • Oil and water-resistant
  • Temperature resistant from −45 to +121 °C
  • Peels off easily and leaves no residue
Diameter: 19,0 mm
Specifikace
  • Barva:
    Zelená
  • Popis:
    Fluorescent label dots
  • Rozměry:
    19 mm
  • Materiál:
    Papír
  • Sekvence:
    07