Label dots
06, Fluorescent label dots, Papír, Růžová, 19 mm
Katalogové číslo 817-0378
Dodavatel: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Přejít na:
Product Details & Documents
Self adhesive, smudge proof labels. Suitable for labelling samples and documents. Bright colours. Accepts a variety of inks.
- Oil and water-resistant
- Temperature resistant from −45 to +121 °C
- Peels off easily and leaves no residue
Diameter: 19,0 mm
Specifikace
- Barva:Růžová
- Popis:Fluorescent label dots
- Rozměry:19 mm
- Materiál:Papír
- Sekvence:06