Containers with optional snap caps, Nunc™
50 ml, 49 mm, Non sterile, without cap, Bag of 40, Carton of 800
Katalogové číslo 391-8580
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Containers with optional snap caps, Nunc™
Katalogové číslo 391-8580
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
PS, clear.
- Transparent polystyrene construction
- Versatile containers made of high-quality resins
- Snap caps available for all containers
- Cylindrical shape
- Non sterile
: Caps must be ordered seperately.
: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Balené:Bag of 40, Carton of 800
- Type:Non sterile, without cap
- Kapacita:50 ml
- Výška:49 mm
- Cat. No.:391-8580
- Certifikát ochrany životního prostředí:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact