Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers with optional snap caps, Nunc™
Containers with optional snap caps, Nunc™
for 12,5/20 and 30 ml containers, Přírodní
Katalogové číslo 391-8579
   Low Manufacturing Impact
Containers with optional snap caps, Nunc™
Katalogové číslo 391-8579
   Low Manufacturing Impact
Containers with optional snap caps, Nunc™
Containers with optional snap caps, Nunc™
for 12,5/20 and 30 ml containers, Přírodní
Přejít na:
Price
14 020,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 4.000 KS
Product Details & Documents
PS, clear.
  • Transparent polystyrene construction
  • Versatile containers made of high-quality resins
  • Snap caps available for all containers
  • Cylindrical shape
  • Non sterile
 : Caps must be ordered seperately.
 : *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Type:
    for 12,5/20 and 30 ml containers
  • Barva víčka:
    Přírodní
  • Cat. No.:
    391-8579
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact