Sample tubes, disposable, Nunc™
01, 4 ml, 70 mm, 11 mm, Round bottom, non sterile, PS, without stopper, -
Katalogové číslo 734-0493
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Sample tubes, disposable, Nunc™
Katalogové číslo 734-0493
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
PS, transparent.
- Graduation marked
- Good thermal resistance
- Good chemical resistance
Tubes are suitable for a broad range of applications.
Specifikace
- Ø vněj.:11 mm
- Sterilní:-
- Type:without stopper
- Kapacita:4 ml
- Popis:Round bottom, non sterile
- Délka:70 mm
- Materiál:PS
- Sekvence:01
- Cat. No.:734-0493
- Certifikát ochrany životního prostředí:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Stoppers, PE, for tubes 12 mm external diameterStoppers, PE, for tubes 12 mm external diameter732-268002Přihlásit se pro dostupnost1 * 3.000 KS - 5 030,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Stoppers, PE, for tubes 15 mm external diameterStoppers, PE, for tubes 15 mm external diameter391-806203Přihlásit se pro dostupnost1 * 2.400 KS - 5 240,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Stoppers, PE, for tubes 11 mm external diameterStoppers, PE, for tubes 11 mm external diameter391-805601Přihlásit se pro dostupnost1 * 3.600 KS - 6 320,00 Kč