Accessories
30, Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 34 mm
Katalogové číslo SOCOGLP34
Dodavatel:   Socorex Isba
Accessories
Katalogové číslo SOCOGLP34
Dodavatel:  Socorex Isba
Accessories
Accessories
30, Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 34 mm
Přejít na:
Price
1 220,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Bottle neck adapter, threaded PP, O.Ø 34 mm
  • Sekvence:
    30