Beakers, triangular, Tricorn™
04, 400 ml, , 108 mm, 85 mm, 20 ml
Dodavatel: Simport Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
These Tricorn™ beakers are made of polypropylene, provide three dripless pouring spouts that offers more security.
- Autoclavable
- Tough and unbreakable
Suitable for use with commonly used acids, alkalis and solvents.
Packaging: All sizes are available 100 per case.
Caution: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeBSE TSE SIMPB700-1L.pdf
Certifikáty BSE/TSE
CoC_SIMPB700-1L_10049674 CoC_SIMPB700-1L_10121666 CoC_SIMPB700-1L_10181736 coc_SIMPB700-1L_10314085 coc_SIMPB700-1L_1313405372
More
Cutsheet SIMPB700-1L.pdf
Technický výkres
SIMPB700-1L_TDS.pdf SIMPB700-1L_TDS_EN SIMPB700-400_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Ø vněj.:85 mm
- Interval stupnice:20 ml
- Kapacita:400 ml
- Výška:108 mm
- Sekvence:04