Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, triangular, Tricorn™
Beakers, triangular, Tricorn™
03, 250 ml, , 90 mm, 76 mm, 10 ml
Katalogové číslo 212-9303
Dodavatel:   Simport Scientific
Beakers, triangular, Tricorn™
Katalogové číslo 212-9303
Dodavatel:  Simport Scientific
Beakers, triangular, Tricorn™
Beakers, triangular, Tricorn™
03, 250 ml, , 90 mm, 76 mm, 10 ml
Přejít na:
Price
1 780,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
These Tricorn™ beakers are made of polypropylene, provide three dripless pouring spouts that offers more security.
  • Autoclavable
  • Tough and unbreakable
Suitable for use with commonly used acids, alkalis and solvents.
 : All sizes are available 100 per case.
 : *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Ø vněj.:
    76 mm
  • Interval stupnice:
    10 ml
  • Kapacita:
    250 ml
  • Výška:
    90 mm
  • Sekvence:
    03