Syringes for CTC analytics systems
08, Removable needle, 22, 250 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 250R-C/T-GT-LC *
Katalogové číslo 548-1643
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Katalogové číslo 548-1643
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
* Gas-tight.
Specifikace
- Ø vněj.:0,72 mm
- Rozchod:22
- Type:250R-C/T-GT-LC *
- Typ špičky:LC
- Objem:250 µl
- Popis:Removable needle
- Délka:51 mm
- Sekvence:08