Syringes for CTC analytics systems
43, Removable needle, 26, 100 µl, 50 mm, 0,47 mm, Conical, 100R-C/T-GT-5/0.47C *
Katalogové číslo 548-1632
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Katalogové číslo 548-1632
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
* Gas-tight.
Specifikace
- Ø vněj.:0,47 mm
- Rozchod:26
- Type:100R-C/T-GT-5/0.47C *
- Typ špičky:Conical
- Objem:100 µl
- Popis:Removable needle
- Délka:50 mm
- Sekvence:43