Syringes for CTC analytics systems
16, Removable needle, 23, 0,5 µl, 50 mm, 0,63 mm, Conical, 0.5BNR-C/T-5/0.63C
Katalogové číslo 558-0612
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Katalogové číslo 558-0612
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Ø vněj.:0,63 mm
- Rozchod:23
- Type:0.5BNR-C/T-5/0.63C
- Typ špičky:Conical
- Objem:0,5 µl
- Popis:Removable needle
- Délka:50 mm
- Sekvence:16