Syringes for CTC analytics systems
15, Removable needle, 26, 0,5 µl, 50 mm, 0,47 mm, Conical, 0.5BNR-C/T-5/0.47C
Katalogové číslo 558-0611
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Katalogové číslo 558-0611
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Ø vněj.:0,47 mm
- Rozchod:26
- Type:0.5BNR-C/T-5/0.47C
- Typ špičky:Conical
- Objem:0,5 µl
- Popis:Removable needle
- Délka:50 mm
- Sekvence:15