Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
500 ml, 325 mm
Katalogové číslo NICK9030
Dodavatel:   NICKEL ELECTRO
Scoops
Katalogové číslo NICK9030
Dodavatel:  NICKEL ELECTRO
Scoops
Scoops
500 ml, 325 mm
Přejít na:
Price
1 420,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel scoops for collecting or measuring powders, pastes and granulates.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Non magnetic, bright finish
  • Highly polished surface makes cleaning easier
Specifikace
  • Kapacita:
    500 ml
  • Délka:
    325 mm