Standard reference materials and buffer solutions, CertiPUR®, Supelco®
Katalogové číslo 1.01960.0001
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Materials for the precise calibration and monitoring of pH instruments.
- Traceable to NIST primary standard and PTB
- Maximum deviation ±0,003 pH units
- Measured in an independent accredited calibration laboratory for the pH value measurement (DKD-K-14301)
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeCertipur
Produktová literatura
MERC1.07203.0105_TDS_EN
Technický list
ProductPage_101964 ProductPage_101964 ProductPage_101965
Specifikace produktu
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle for solids
- Bal.:2
- Popis:Potassium dihydrogen phosphate/ disodium hydrogen phosphate (2×25 g)
- Sekvence:04
- Pk Info:2×25 g
- Hodnota pH:6,863/7,416 (25°C)
- Cat. No.:1.01960.0001
- M-Clarity quality level:MQ100