Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapter, stopper type, DURAN®
zátka, dutá, 29/32 NS, 19/26 NS, ,
Katalogové číslo SCOT286576803
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Adapter, stopper type, DURAN®
Katalogové číslo SCOT286576803
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Adapter, stopper type, DURAN®
Adapter, stopper type, DURAN®
zátka, dutá, 29/32 NS, 19/26 NS, ,
Přejít na:
Price
9 960,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Adapters, stopper type, solid, socket and cone.
Specifikace
  • Rozměry zábrusu:
    29/32 NS
  • Velikost objímky:
    19/26 NS
  • Type:
    zátka, dutá