Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro-Ostwald viscometers
Micro-Ostwald viscometers
013, 4 - 60 mm²/s, 290 mm, 0,77 mm
Katalogové číslo SCOI285404425
Dodavatel:   SI Analytics
Micro-Ostwald viscometers
Katalogové číslo SCOI285404425
Dodavatel:  SI Analytics
Micro-Ostwald viscometers
Micro-Ostwald viscometers
013, 4 - 60 mm²/s, 290 mm, 0,77 mm
Price
7 770,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
These Micro-Ostwald viscometers are available as calibrated for either manual or automatic measurements and uncalibrated models.
Suitable for measurements of small liquid quantities with extreme formation of foam.
Specifikace
  • Rozsah:
    4 - 60 mm²/s
  • Délka:
    290 mm
  • Sekvence:
    013
  • Ø vnitř.:
    0,77 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Polyamide bracket holder for routine viscometers, Cannon-Fenske reverse flow viscometers and Ostwald viscometers
    Polyamide bracket holder for routine viscometers, Cannon-Fenske reverse flow viscometers and Ostwald viscometers
    442-1233
    905
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 280,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 6 - 16 mm)
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 6 - 16 mm)
    442-1235
    902
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 435,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 4 - 10 mm)
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 4 - 10 mm)
    442-1234
    901
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 363,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 8 - 16 mm)
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 8 - 16 mm)
    442-1236
    903
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 363,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 10 - 16 mm)
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 10 - 16 mm)
    442-1237
    904
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 402,00 Kč