Orders LinkContactUsLinkComponent
Nalgene™ Screw Caps
Nalgene™ Screw Caps
49, Replacement closure, 53 mm, Průhledná, PP
Katalogové číslo NALG71-2174-0530
Nalgene™ Screw Caps
Katalogové číslo NALG71-2174-0530
Nalgene™ Screw Caps
Nalgene™ Screw Caps
49, Replacement closure, 53 mm, Průhledná, PP
Přejít na:
Price
1 560,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
PP, coloured.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to 135 °C
  • Autoclavable
Screw caps without inserts for Nalgene® narrow and wide mouth bottles, as well as Erlenmeyer flasks with thread.
Specifikace
  • Velikost víčka:
    53 mm
  • Barva:
    Průhledná
  • Popis:
    Replacement closure
  • Materiál:
    PP
  • Sekvence:
    49